3-Ethinyltoluol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL521140-1GEA
32.3
EUR
SIAL521140-1G
SIAL521140-5G
3-Ethinyltoluol, Sigma-Aldrich®
3-Ethinyltoluol
Formel:
C₉H₈ Molekulargewicht: 116,16 g/mol |
MDL Number:
MFCD01318174 CAS-Nummer: 766-82-5 UN-Nummer: 3295 ADR: 3,III |