Trimethylamin-N-oxid Dihydrat
Lieferant: Molekula
MOLEM23966397EA 0 EUR
MOLEM23966397
Trimethylamin-N-oxid Dihydrat
Trimethylamin-N-oxid Dihydrat
Formel: C₃H₉NO·2H₂O
Molekulargewicht: 111,14 g/mol (75,11 anhy)
MDL Number: MFCD00149077
CAS-Nummer: 62637-93-8
EINECS: 214-675-6