Kaliumbis(trimethylsilyl)amid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL324671-5GEA 54.6 EUR
SIAL324671-5G SIAL324671-25G SIAL324671-100G
Kaliumbis(trimethylsilyl)amid, Sigma-Aldrich®
Kaliumbis(trimethylsilyl)amid
Formel: C₆H₁₈KNSi₂
MDL Number: MFCD00010330
CAS-Nummer: 40949-94-8
EINECS: 424-100-2
UN-Nummer: 3263
ADR: 8,III