Trimethylzinnchlorid 1 mol/l in Hexan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
SIAL375187-100MLEA 192 EUR
SIAL375187-100ML
Trimethylzinnchlorid 1 mol/l in Hexan, Sigma-Aldrich®
Trimethylzinnchlorid
Formel: C₃H₉ClSn
Molekulargewicht: 199,27 g/mol
MDL Number: MFCD00000520
CAS-Nummer: 1066-45-1
EINECS: 213-917-8
UN-Nummer: 1992
ADR: 3,II