Geranylacetat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
A19864.14EA 49.9 EUR
A19864.14 A19864.22
Geranylacetat ≥98%
Geranylacetat
Formel: C₁₂H₂₀O₂
Molekulargewicht: 196,29 g/mol
Siedepunkt: 137…139 °C (25 mmHg)
Dichte: 0,91
Flammpunkt: 104 °C (219 °F)
MDL Number: MFCD00015037
CAS-Nummer: 105-87-3
EINECS: 203-341-5