Geranylacetat, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
45896-1ML-FEA 36.2 EUR
45896-1ML-F
Geranylacetat, Supelco®
Geranylacetat
Formel: C₁₂H₂₀O₂
Molekulargewicht: 196,29 g/mol
MDL Number: MFCD00015037
CAS-Nummer: 105-87-3
EINECS: 203-341-5