Geranylacetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL173495-25GEA
64.8
EUR
SIAL173495-25G
SIAL173495-100G
Geranylacetat, Sigma-Aldrich®
Geranylacetat
Formel:
C₁₂H₂₀O₂ Molekulargewicht: 196,29 g/mol |
MDL Number:
MFCD00015037 CAS-Nummer: 105-87-3 EINECS: 203-341-5 |