Geranylacetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
SIALW250910-100G-KEA 87.8 EUR
SIALW250910-100G-K SIALW250910-5KG-K SIALW250910-1KG-K
Geranylacetat, Sigma-Aldrich®
Geranylacetat
Formel: C₁₂H₂₀O₂
Molekulargewicht: 196,29 g/mol
MDL Number: MFCD00015037
CAS-Nummer: 105-87-3
EINECS: 203-341-5