1-Cetylpyridiniumbromid Monohydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL285315-100GEA
104
EUR
SIAL285315-100G
1-Cetylpyridiniumbromid Monohydrat, Sigma-Aldrich®
1-Cetylpyridiniumbromid Monohydrat
Formel:
C₂₁H₃₈BrN·1H₂O Molekulargewicht: 402,47 (384,44 anhy) |
MDL Number:
MFCD00150003 CAS-Nummer: 202869-92-9 EINECS: 205-428-3 |