(3-Chlorpropyl)trimethylsilan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIAL26253-5ML-FEA
162
EUR
SIAL26253-5ML-F
(3-Chlorpropyl)trimethylsilan, Sigma-Aldrich®
(3-Chloropropyl)trimethylsilane
Formel:
C₆H₁₅ClSi Molekulargewicht: 150,73 g/mol |
MDL Number:
MFCD00045299 CAS-Nummer: 2344-83-4 EINECS: 219-059-0 |