2,4,6-T (2,4,6-Trichlorphenoxyessigsäure)
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
EHERC17777000EA
170
EUR
EHERC17777000
2,4,6-T (2,4,6-Trichlorphenoxyessigsäure)
2,4,6-T (2,4,6-Trichlorphenoxyessigsäure)
Formel:
C₈H₅Cl₃O₃ |
MDL Number:
MFCD00053498 CAS-Nummer: 575-89-3 EINECS: 209-394-0 |