D(+)-Fucose, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIALF8150-500MGEA 121 EUR
SIALF8150-500MG SIALF8150-5G SIALF8150-1G
D(+)-Fucose, Sigma-Aldrich®
D(+)-Fucose
Formel: C₆H₁₂O₅
MDL Number: MFCD00135603
CAS-Nummer: 3615-37-0
EINECS: 222-792-9