Vincristinsulfat 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
ACRO203440050EA
441
EUR
ACRO203440050
Vincristinsulfat 95%
Vincristine sulphate
Formel:
C₄₆H₅₈N₄O₁₄S Molekulargewicht: 923,04 g/mol Schmelzpunkt: >300 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00084729 CAS-Nummer: 2068-78-2 EINECS: 218-190-0 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤12 % |
HPLC | ≥94 % |