Vincristinsulfat
EDQMV0400000EA 235 EUR
EDQMV0400000
Vincristinsulfat
Vincristine sulphate
Formel: C₄₆H₅₈N₄O₁₄S
Molekulargewicht: 923,04 g/mol
MDL Number: MFCD00084729
CAS-Nummer: 2068-78-2
EINECS: 218-190-0
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,II