(3-Carboxypropyl)triphenylphosphoniumbromid ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
A19302.36EA
575
EUR
A19302.36
A19302.14
A19302.22
(3-Carboxypropyl)triphenylphosphoniumbromid ≥97%
(3-Carboxypropyl)triphenylphosphonium bromide
Formel:
C₂₂H₂₂BrO₂P Molekulargewicht: 429,30 Schmelzpunkt: 244…250 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00274196 CAS-Nummer: 17857-14-6 EINECS: 000-000-0 |