(3-Carboxypropyl)triphenylphosphoniumbromid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL349720-25GEA
73.5
EUR
SIAL349720-25G
SIAL349720-100G
(3-Carboxypropyl)triphenylphosphoniumbromid, Sigma-Aldrich®
(3-Carboxypropyl)triphenylphosphonium bromide
Formel:
C₂₂H₂₂BrO₂P Molekulargewicht: 429,30 |
MDL Number:
MFCD00274196 CAS-Nummer: 17857-14-6 |