1,1,1,3,3,3-Hexafluorisopropylacrylat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL367656-5GEA
116
EUR
SIAL367656-5G
1,1,1,3,3,3-Hexafluorisopropylacrylat, Sigma-Aldrich®
1,1,1,3,3,3-Hexafluorisopropylacrylat
Formel:
C₆H₄F₆O₂ Molekulargewicht: 222,09 g/mol |
MDL Number:
MFCD00040104 CAS-Nummer: 2160-89-6 EINECS: 218-479-1 UN-Nummer: 3272 ADR: 3,II |