1H,1H,3H-Hexafluorbutylacrylat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL474452-25MLEA 317 EUR
SIAL474452-25ML
1H,1H,3H-Hexafluorbutylacrylat, Sigma-Aldrich®
1H,1H,3H-Hexafluorbutylacrylat
Formel: C₇H₆F₆O₂
MDL Number: MFCD00044091
CAS-Nummer: 54052-90-3