1,1,1,3,3,3-Hexafluorisopropylmethacrylat 99% stabilisiert
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
ACRO308930050EA 135 EUR
ACRO308930050
1,1,1,3,3,3-Hexafluorisopropylmethacrylat 99% stabilisiert
1,1,1,3,3,3-Hexafluorisopropylmethacrylat
Formel: C₇H₆F₆O₂
Molekulargewicht: 236,12
Flammpunkt: 14 °C
MDL Number: MFCD00040105
CAS-Nummer: 3063-94-3
EINECS: 221-309-9
UN-Nummer: 3272
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3300 to 1.3320 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer Exact type and amount of stabilizer on the CoA