6-Bromanthranilsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H32106.06EA
415
EUR
H32106.06
H32106.03
6-Bromanthranilsäure ≥98%
6-Bromanthranilsäure
Formel:
C₇H₆BrNO₂ Molekulargewicht: 216,03 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03618455 CAS-Nummer: 20776-48-1 |