5-Chlor-2-hydroxybenzophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIALC44702-5GEA 67.8 EUR
SIALC44702-5G
5-Chlor-2-hydroxybenzophenon, Sigma-Aldrich®
5-Chlor-2-hydroxybenzophenon
Formel: C₁₃H₉ClO₂
MDL Number: MFCD00020134
CAS-Nummer: 85-19-8
EINECS: 201-592-5