4-Chlor-2-ethoxyphenylboronsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H52861.03EA 77.1 EUR
H52861.03 H52861.MD
4-Chlor-2-ethoxyphenylboronsäure ≥98%
4-Chlor-2-ethoxyphenylboronsäure
Formel: C₈H₁₀BClO₃
Schmelzpunkt: 154…158 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03094940
CAS-Nummer: 850568-80-8