4'-Butoxyacetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL540641-5GEA 87.5 EUR
SIAL540641-5G
4'-Butoxyacetophenon, Sigma-Aldrich®
4'-Butoxyacetophenon
Formel: C₁₂H₁₆O₂
Molekulargewicht: 192,26 g/mol
MDL Number: MFCD00027200
CAS-Nummer: 5736-89-0
EINECS: 227-248-4