3'-Phenoxyacetophenon
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR8954-1GEA 72.7 EUR
APOSOR8954-1G
3'-Phenoxyacetophenon
3'-Phenoxyacetophenon
Formel: C₁₄H₁₂O₂
Molekulargewicht: 212,2439 g/mol
MDL Number: MFCD08543460
CAS-Nummer: 32852-92-9
EINECS: 251-259-3