Bariumisopropoxid 20% (w/v) in 2-Propanol
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
41338.ADEA
317
EUR
41338.AD
41338.AB
Bariumisopropoxid 20% (w/v) in 2-Propanol
Bariumisopropoxid
In Sol-Gel synthesis and superconductors
Formel:
C₆H₁₄BaO₂ Molekulargewicht: 255,501 g/mol Dichte: 0,89 Flammpunkt: 22 °C (72 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00050486 CAS-Nummer: 24363-37-9 UN-Nummer: 3274 ADR: 3,II |