Bariumisopropoxid ≥99,5% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Barium i-propoxide
41271.03 41271.06
41271.03EA 44.4 EUR
41271.03 41271.06
Bariumisopropoxid ≥99,5% (Metall-Basis)
Bariumisopropoxid
Formel: C₆H₁₄BaO₂
Molekulargewicht: 255,501 g/mol
Schmelzpunkt: ∼200 °C (Zersetzung)
MDL Number: MFCD00050486
CAS-Nummer: 24363-37-9
UN-Nummer: 3205
ADR: 4.2,III