Strontiumisopropoxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL440698-25GEA 496 EUR
SIAL440698-25G SIAL440698-5G
Strontiumisopropoxid, Sigma-Aldrich®
Strontiumisopropoxid
Formel: C₆H₁₄O₂Sr
Molekulargewicht: 205,79 g/mol
MDL Number: MFCD00050487
CAS-Nummer: 88863-33-6
UN-Nummer: 3205
ADR: 4.2,III