Calciumperchlorat Hydrat (12,2 - 13,5% Ca), Reagenzqualität
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
11655.30EA
72.1
EUR
11655.30
Calciumperchlorat Hydrat (12,2 - 13,5% Ca), Reagenzqualität
Calciumperchlorat Hydrat
Formel:
Ca(ClO₄)₂·xH₂O Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00015971 CAS-Nummer: 13477-36-6 EINECS: 236-768-0 UN-Nummer: 1455 ADR: 5.1,II |