Cer(III)perchlorat Hexahydrat, Reagenzqualität
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
11654.18EA
64.7
EUR
11654.18
11654.30
Cer(III)perchlorat Hexahydrat, Reagenzqualität
Cer(III)perchlorat Hexahydrat
Formel:
CeCl₃O₁₂·6H₂O Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00150205 CAS-Nummer: 14017-47-1 EINECS: 237-836-2 UN-Nummer: 1481 ADR: 5.1,II |