3-Methoxy-4-methylphenylboronsäure ≥97%

Achtung

H28753.06EA 211 EUR
H28753.06
3-Methoxy-4-methylphenylboronsäure ≥97%
3-Methoxy-4-methylphenylboronsäure
Formel: C₈H₁₁BO₃
Molekulargewicht: 165,99 g/mol
Schmelzpunkt: 192…194 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08274479
CAS-Nummer: 917757-15-4

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR