Disulfoton, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
45460-250MG
45460-250MGEA 81.5 EUR
45460-250MG
Disulfoton, Supelco®
Disulfoton
Formel: C₈H₁₉O₂PS₃
CAS-Nummer: 298-04-4
EINECS: 206-054-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d32f04dbc42e8fc4b160f468356a30ccde969810&prid=web&clid=SAPDAM