2-Piperazinon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL641065-5GEA 81.3 EUR
SIAL641065-5G SIAL641065-1G
2-Piperazinon, Sigma-Aldrich®
2-Piperazinon
Formel: C₄H₈N₂O
Molekulargewicht: 100,12 g/mol
MDL Number: MFCD01318687
CAS-Nummer: 5625-67-2