7-Brom-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepin 96%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H27594.03EA
38
EUR
H27594.03
H27594.06
7-Brom-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepin 96%
7-Brom-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepin
Formel:
C₉H₉BrO₂ Siedepunkt: 145…148 °C (16 mmHg) Flammpunkt: >120 °C (248 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00508291 CAS-Nummer: 147644-11-9 |