(tert-Butoxycarbonylmethyl)triphenylphosphoniumbromid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIAL369047-50GEA 284 EUR
SIAL369047-50G SIAL369047-10G
(tert-Butoxycarbonylmethyl)triphenylphosphoniumbromid, Sigma-Aldrich®
(tert-Butoxycarbonylmethyl)triphenylphosphoniumbromid
Formel: C₂₄H₂₆BrO₂P
Molekulargewicht: 457,35 g/mol
MDL Number: MFCD00075527
CAS-Nummer: 59159-39-6