(Methoxycarbonylmethyl)triphenylphosphoniumbromid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
A16301.22EA
126
EUR
A16301.22
A16301.36
A16301.14
(Methoxycarbonylmethyl)triphenylphosphoniumbromid ≥98%
(Methoxycarbonylmethyl)triphenylphosphoniumbromid
Formel:
C₂₁H₂₀BrO₂P Molekulargewicht: 415,28 g/mol Schmelzpunkt: ∼ 163 °C (Zersetzung) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011801 CAS-Nummer: 1779-58-4 EINECS: 217-222-0 |