(Methoxycarbonylmethyl)triphenylphosphoniumbromid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL259063-50GEA 108 EUR
SIAL259063-50G SIAL259063-250G
(Methoxycarbonylmethyl)triphenylphosphoniumbromid, Sigma-Aldrich®
(Methoxycarbonylmethyl)triphenylphosphoniumbromid
Formel: C₂₁H₂₀BrO₂P
Molekulargewicht: 415,28 g/mol
MDL Number: MFCD00011801
CAS-Nummer: 1779-58-4
EINECS: 217-222-0