4-(4-Pyridyl)benzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL645982-5GEA
373
EUR
SIAL645982-5G
SIAL645982-1G
4-(4-Pyridyl)benzaldehyd, Sigma-Aldrich®
4-(4-Pyridyl)benzaldehyd
Formel:
C₁₂H₉NO Molekulargewicht: 183,21 |
MDL Number:
MFCD02684110 CAS-Nummer: 99163-12-9 |