4'-(2-Chlorethyl)acetophenon tech. 90%, technische Qualität
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
L13800.06EA
101
EUR
L13800.06
4'-(2-Chlorethyl)acetophenon tech. 90%, technische Qualität
4'-(2-Chlorethyl)acetophenon
Formel:
C₁₀H₁₁ClO Molekulargewicht: 182,65 g/mol Siedepunkt: 112 °C (0,1 mmHg) Dichte: 1,150 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00016350 CAS-Nummer: 69614-95-5 |