trans-2,4-Difluorzimtsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: (E)-3-(2,4-Difluorophenyl)acrylic acid,2,4-Difluorocinnamic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
290335-5G
SIAL290335-5GEA 128 EUR
SIAL290335-5G
trans-2,4-Difluorzimtsäure, Sigma-Aldrich®
trans-2,4-Difluorzimtsäure
Formel: C₉H₆F₂O₂
Molekulargewicht: 184,14 g/mol
MDL Number: MFCD00010317
CAS-Nummer: 94977-52-3