Colecalciferol (Vitamin D3), 40.000.000 I.U./g, kristallisiert, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, SAFC®
Lieferant: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
|
Gefahr
|
Synonyme:
Vitamin D3
, 3β,5-cis,7-trans-3-Hydroxy-9,10-secocholesta- 5,7,10(19)-trien
, Calciol
, (3β,5Z,7E)-9,10-Secocholesta- 5,7,10(19)-trien-3-ol
, Colecalciferol
, 3-[2-[7a-Methyl-1-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,3a,5,6,7-hexahydro-1H-inden-4-yliden] ethyliden]-4-methyliden-cyclohexan-1-ol
5.00936.0100EA
4490
EUR
5.00936.0100
5.00936.0010
Colecalciferol (Vitamin D3), 40.000.000 I.U./g, kristallisiert, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, SAFC®
Colecalciferol (Vitamin D3)
Formel:
C₂₇H₄₄O Molekulargewicht: 384,65 g/mol Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00078131 CAS-Nummer: 67-97-0 EINECS: 200-673-2 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1,I |