3-Nitropropionsäure, Calbiochem®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
164603-50MGEA
96.3
EUR
164603-50MG
3-Nitropropionsäure, Calbiochem®
3-Nitropropionsäure
Formel:
C₃H₅NO₄ Molekulargewicht: 119,08 g/mol |
CAS-Nummer:
504-88-1 EINECS: 208-003-0 |