3-Amino-2-chlor-4-methylpyridin
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
PROOMM1146.04EA
0
EUR
PROOMM1146.04
3-Amino-2-chlor-4-methylpyridin
3-Amino-2-chloro-4-methylpyridine
Formel:
C₆H₇ClN₂ Molekulargewicht: 142,59 g/mol |
MDL Number:
MFCD00673152 CAS-Nummer: 133627-45-9 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1,III |