2-(Propylthio)nicotinamid
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBBTB06388.1EA
0
EUR
MAYBBTB06388.1
MAYBBTB06388.50
MAYBBTB06388.10
2-(Propylthio)nicotinamid
2-(Propylthio)nicotinamid
Formel:
C₉H₁₂N₂OS |
MDL Number:
MFCD00052904 CAS-Nummer: 175135-26-9 |