Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Produktkategorie
  • Kriterien
  • Lieferant
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
Nukleinsäureaufreinigungsets
https://at.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/96/18989696.jpg
Nucleic acid purification is the starting point for most Life Science workflows. Choosing the right extraction method and product is key to the quality and efficiency of your research. Is highest purity or a more basic, time- and cost-effective method needed? Are you looking for manual or automated sample processing? VWR’s selection of products for the isolation or cleanup of plasmids, genomic DNA and RNA from almost any biological sample, will meet your needs!
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"212"
  Listenansicht Galerieansicht Hybridansicht (NEU)
Sortieren nach:
Lieferant:  VWR Peqlab
Beschreibung:   Für Extraktion von RNA, DNA und Proteinen aus einer Probe. Enthält Phenol und Guanidinisothiocyanat.
Artikel-Nr: (1.01193.0001)
Lieferant:  Merck
Beschreibung:   Nukleinsäureaufreinigung, Genomische-DNA-Aufreinigungskit, MagPrep®, Silica particles, MagPrep®
UOM:  1 * 1 ml
Lieferant:  VWR Peqlab
Beschreibung:   Tissue DNA Mini Kit für die schnelle und zuverlässige Isolierung von hochmolekularer DNA aus verschiedensten tierischen und menschlichen Zellen und Ge...
Lieferant:  VWR Peqlab
Beschreibung:   Total RNA Kits für die einfache und schnelle Isolierung qualitativ hochwertiger Gesamt-RNA aus tierischen oder menschlichen Zellen und Geweben.
Lieferant:  VWR Peqlab
Beschreibung:   Nukleinsäureaufreinigung, Komponenten, PerfectBind, PerfectBind-DNA-Bindungssäulen mit Schnappdeckeln (Safety-Line), 200 Stück
Lieferant:  VWR Peqlab
Beschreibung:   Blood DNA Mini Kit Plus für sichere, ertragreiche und schnelle Methode für die Extraktion reiner, hochmolekularer DNA aus frischem,
gefrorenem un...
Lieferant:  VWR Peqlab
Beschreibung:   Plasmid Miniprep Kit I für die Einfache, schnelle und effiziente Extraktion hochreiner Plasmid-DNA. Erträge von bis zu 25 µg super-coiled Plasmid-DNA ...
Lieferant:  VWR Peqlab
Beschreibung:   XChange Plasmid Midi Kit für die Isolierung von bis zu 100 µg Plasmid-DNA pro Präparation. Anionenaustauscher-Technologie garantiert hochreine und int...
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Regulatory Affairs.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 8  von 212
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Nächste
Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber
Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.
Learn More Start Shopping