Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
  • Lieferant
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
Genomische-DNA-Aufreinigungskits
https://at.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/92/18945292.jpg
For high-quality genomic DNA purification starting materials will need special lysis conditions and might contain extremely low concentrations of DNA, or high levels of inhibitors. VWR’s portfolio offers just the right solution for almost any sample type, including cells or tissues from various animals or plants, biological liquids, forensic specimens, stool or soil samples. Purified DNA gathered from these kits is suitable for direct use in all common molecular biology applications, such as PCR, restriction digestion, cloning, hybridization, and sequencing.
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Wählen Sie aus den folgenden Optionen, um Ihre Suche zu verfeinern. Mehrfachauswahl innerhalb eines Dropdown-Menüs kann vorgenommen werden. Klicken Sie auf OK, um Ihre Ergebnisse zu aktualisieren.
SearchResultCount:"107"
  Listenansicht Galerieansicht Hybridansicht (NEU)
Sortieren nach:
Lieferant:  VWR Peqlab
Beschreibung:   Für Extraktion von RNA, DNA und Proteinen aus einer Probe. Enthält Phenol und Guanidinisothiocyanat.
Artikel-Nr: (1.01193.0001)
Lieferant:  Merck
Beschreibung:   Nukleinsäureaufreinigung, Genomische-DNA-Aufreinigungskit, MagPrep®, Silica particles, MagPrep®
UOM:  1 * 1 ml
Lieferant:  VWR Peqlab
Beschreibung:   Tissue DNA Mini Kit für die schnelle und zuverlässige Isolierung von hochmolekularer DNA aus verschiedensten tierischen und menschlichen Zellen und Ge...
Lieferant:  VWR Peqlab
Beschreibung:   Blood DNA Mini Kit Plus für sichere, ertragreiche und schnelle Methode für die Extraktion reiner, hochmolekularer DNA aus frischem,
gefrorenem un...
Lieferant:  VWR Peqlab
Beschreibung:   Bacterial DNA Mini Kit für die Extraktion hochwertiger Gesamt-DNA aus gram+ oder gram– Bakterien. Für bis zu 1×109 Zellen pro Präparation g...
Lieferant:  VWR Peqlab
Beschreibung:   Plant DNA Mini Kit für schnelle und effiziente Extraktionen hochwertiger DNA aus Nukleus, Plastiden und Mitochondrien verschiedenster Pflanzenarten un...
Lieferant:  VWR Chemicals
Beschreibung:   Cyclo-Prep™ Genomic DNA Purification Kit efficiently isolates genomic DNA for PCR amplification, RFLP analysis, Southern blotting, DNA fiingerprinting...
UOM:  1 * 50 ST
Artikel-Nr: (1B1558-KIT)
Lieferant:  VWR Chemicals
Beschreibung:   Fluorescent DNA Quantitation Kit uses fluorescent bisBenzimide H33258 dye to bind to AT sequences of the minor groove of double-stranded DNA. In the a...
UOM:  1 * 1 KIT
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Regulatory Affairs.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 8  von 107
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  Nächste
Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber
Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.
Learn More Start Shopping