Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
  • Lieferant
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
Sie suchten nach: "rna-aufreinigungskits"
https://at.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/97/18989697.jpg
Isolating RNA of the highest integrity and purity with maximum yield is often judged to be the masterpiece of nucleic acid purification. However, with VWR’s choice of products this will easily become routine. Use column-based kits for simple manual processing of even small amounts of starting material. If scaling-up for huge sample volumes or if automation is needed, solutions for organic extraction or magnetic bead kits might be the preferred option.
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"47"
  Listenansicht Galerieansicht Hybridansicht (NEU)
Sortieren nach:
Lieferant:  VWR Peqlab
Beschreibung:   Total RNA Kits für die einfache und schnelle Isolierung qualitativ hochwertiger Gesamt-RNA aus tierischen oder menschlichen Zellen und Geweben.
Lieferant:  VWR Chemicals
Beschreibung:   Das E.Z.N.A.® Total RNA Kit I bietet eine einfache und rasche Methode zur Isolierung von bis zu 100 µg Gesamt-RNA aus kultivierten eukaryoti...
Lieferant:  VWR Peqlab
Beschreibung:   Plant RNA Kit für effiziente RNA-Isolierungen aus einer Vielzahl unterschiedlichster Pflanzenarten und Pflanzenorgane. Entfernt effektiv genomische DN...
Lieferant:  VWR Chemicals
Beschreibung:   Das E-Z 96® Total RNA Kit wurde speziell zur Isolierung von zellulärer Gesamt-RNA aus bis zu 5 ×106 kultivierten Zellen oder weichen Gewebe...
Lieferant:  VWR Chemicals
Beschreibung:   Nukleinsäureaufreinigungs, RNA-Aufreinigungskit, E-Z 96®, E-Z 96® Total DNA/RNA Isolation Kit (1×96)
UOM:  1 * 1 KIT
Lieferant:  VWR Chemicals
Beschreibung:   Nukleinsäureaufreinigungs, RNA-Aufreinigungskit, E.Z.N.A.®, E.Z.N.A.® Bacterial RNA Kit
Lieferant:  VWR Chemicals
Beschreibung:   Das Mag-Bind® Total RNA Kit ermöglicht die schnelle und zuverlässige Isolierung von qualitativ hochwertiger, zellulärer Gesamt-RNA aus einer Vielzahl ...
Lieferant:  VWR Chemicals
Beschreibung:   Das E-Z 96® HP Total RNA Isolation Kit kombiniert die reversiblen Bindungseigenschaften von HiBind® RNA-Technologie mit einem speziell entwickelten Pu...
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Regulatory Affairs.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 8  von 47
  1  2  3  4  5  6  Nächste