Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
  • Lieferant
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
Sie suchten nach: "mastermix"
https://at.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/03/18989503.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"47"
  Listenansicht Galerieansicht Hybridansicht (NEU)
Sortieren nach:
Lieferant:  VWR Chemicals
Beschreibung:   TEMPase Hot Start DNA-Polymerase-Mastermix und Blue TEMPase Mastermix sind gute Alternativen zur TEMPase Hot Start DNA-Polymerase. Die Mastermixes bie...
Lieferant:  VWR Chemicals
Beschreibung:   Der VWR® Taq DNA-Polymerase-Mastermix ist ein gebrauchsfertiges Reaktionsgemisch in 1,1-facher oder 2-facher Konzentration. Zum Ausfü...
Lieferant:  VWR Chemicals
Beschreibung:   Ready PCR Mix, 2X ermöglicht ein Einphasenverfahren für die Erzeugung von PCR-Reaktionen, gefolgt von einer Analyse von Agarosegelen ohne Zugabe von L...
Lieferant:  VWR Chemicals
Beschreibung:   Hot Start PCR-To-Gel Taq Master Mix, 2X is a ready to use reaction cocktail that contains all required components, except primers and template DNA, fo...
Lieferant:  VWR Chemicals
Beschreibung:   Extender™ PCR-to-Gel Master Mix, 2X offers a single-step procedure for performing PCR reactions followed by analysis on agarose gels without the addit...
Lieferant:  VWR Chemicals
Beschreibung:   Lyophilised Ready PCR Mix, 2X, offers the same conveniences of our Ready PCR Mix, 2X, but in a lyophilized form, allowing greater stability. The lyoph...
Lieferant:  VWR Peqlab
Beschreibung:   In zweifacher Konzentration hergestellt, enthalten die peqGOLD PCR Master Mixes eine optimierte Mischung aus Reaktionspuffer und Nukleotiden zusätzlic...
Lieferant:  VWR Chemicals
Beschreibung:   PCR-Reagenz, Hot Start Taq PCR Mastermix, 2X, 100 reactions
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Regulatory Affairs.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 8  von 47
  1  2  3  4  5  6  Nächste