Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
  • Lieferant
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
reverse-transkriptase
https://at.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/39/18989739.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"20"
  Listenansicht Galerieansicht Hybridansicht (NEU)
Sortieren nach:
Lieferant:  VWR Peqlab
Beschreibung:   Die peqGOLD M-MuLV H Plus Reverse Transkriptase (RT) ist eine genetisch modifizierte M-MuLV RT. Die höchsten Aktivität liegt bei 42 °C. Das Enzym besi...
UOM:  1 * 10.000 EU
Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt.
Artikel-Nr: (1B1326-50RXN)
Lieferant:  VWR Chemicals
Beschreibung:   Ready One-Step RT-PCR Kit offers a single step procedure for performing RT-PCR reactions. Subsequent loading and visualisation of RT-PCR products are ...
UOM:  1 * 1 KIT
Lieferant:  VWR Peqlab
Beschreibung:   Genetisch modifizierte M-MuLV RT. Das Enzym besitzt eine RNA- und DNA-abhängige Polymerase-aktivität, aber keine RNase H-Aktivität aufgrund einer Punk...
UOM:  1 * 10.000 ST
Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt.
Lieferant:  Quantabio
Beschreibung:   qScript™ cDNA Synthese-Sets enthalten qScript™ Reverse Transkriptase, eine Mischung aus MMLV-Reversen-Transkriptase und einem Ribonuklease-Inhibitorpr...
Lieferant:  Quantabio
Beschreibung:   qScript™ XLT cDNA SuperMix is a next generation tool for first-strand cDNA synthesis, providing a highly sensitive and easy to use solution for two-st...
Lieferant:  GE Healthcare - Life Sciences
Beschreibung:   illustra™ RT-PCR wird häufig zur Amplifikation von cDNA verwendet, indem eine Erststrang-cDNA-Synthese einer RNA-Template mit einer PCR-Amplifikation ...
Lieferant:  Quantabio
Beschreibung:   Das qScript™ XLT One-Step-RT-PCR-Kit ist ein praktisches und hochempfindliches System für die Verstärkung von RNA-Templates bis zu 2 kb. cDNA-Syn...
Lieferant:  GE Healthcare - Life Sciences
Beschreibung:   Ready-To-Go™ T-Primed First-Strand kit
UOM:  1 * 50 Tests
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Regulatory Affairs.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 8  von 20
  1  2  3  Nächste