REPETMAN® ist eine Direktverdrängerpipette, die einen großen Volumenbereich abdeckt (von 1 μl bis 50 ml, inkl. Nicht-Standard-Volumen wie 7,5 oder 156 μl oder 9,54 ml).
- Einfache und intuitive Bedienung
- Ergonomisches Design: Kann mit beiden Händen geführt werden und erhöht den Bedienerkomfort
- Automatische Spitzenidentifikation: Der kodierte Spritzenkolben identifiziert automatisch die Spitzengröße
- Lernfunktion: Digitale Pipettier-Überwachungstechnologie erkennt die echte Pipettierrate und passt dann automatisch den Abgabe-Rhythmus an
- Perfekt für die Nutzung mit REPET-TIPs zur Erfüllung von ISO-Vorgaben
- Wiederaufladbarer Akku: Automatische Akku-Aufladung durch Platzierung in den Ladeständer
- Zweiter Akku kann direkt auf dem Ständer geladen werden
Drei Betriebsmodi: Pipettieren, abgabe und automatische abgabe.
Ideal für Routineanwendungen in klinischen, biologischen und chemischen Bereichen, Lebensmittel und Getränke, Pharma, Kosmetik und Forensik.