Mühle, Tube Mill control
Lieferant: IKA
412-0203EA 2390 EUR
412-0203 412-0205 412-0204
Mühle, Tube Mill control
Mühlen
Die Tube Mill control ist eine sehr vielseitige kleine Chargenmühle mit Einweg-Mahlkammern, wodurch eine mögliche Kreuzkontamination verhindert und Reinigungszeit eingespart wird.
  • Einfacher und leiser Betrieb mit Tastenfeld für den Zugriff auf verschiedene Betriebsarten
  • Programmierbare und speicherbare Testbedingungen liefern reproduzierbare Ergebnisse
  • USB-Schnittstelle zur Steuerung und Dokumentation aller Parameter
  • Intervallbetrieb möglich von 5 to 60 Sekunden
  • Schneider/Schläger aus Edelstahl
  • Einstellbare Drehzahl und Zeit
  • Staubdicht versiegeltes Gehäuse
Die Mahlbecher und die Abdeckhaube sind aus einem transparenten Material gefertigt, so dass Mahlversuche jederzeit beobachtet werden können. Die Mühle kann für harte (bis Mohshärte 5), trockene und spröde Materialien eingesetzt werden. Sie ist besonders für die Zerkleinerung von Saatgut wie z. B. Mais und Weizen geeignet. Die Tube Mill control kann auch zur Verarbeitung feuchter, fettiger, elastischer und faseriger Proben verwendet werden, indem Trockeneis direkt in den Mahlbecher gegeben wird.
Besonderes Augenmerk wurde bei der Entwicklung der Mühle auf Sicherheit gelegt. So läuft die Mühle nur bei geschlossener Haube an. Wenn der Mahlbecher nicht richtig eingesetzt oder verschlossen ist, zeigt der Antrieb eine Fehlermeldung an und startet nicht. Während des Betriebs kann der Mahlbecher nicht geöffnet werden. Der Antrieb und die Mahlbecher sind mit einer Labyrinthdichtung abgedichtet. So kann kein Staub aus den Mahlbechern austreten oder in den Antrieb eindringen.
Zertifizierungen: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 30
Bestellinformation: Bitte wenden Sie sich für Informationen über alternative Mahlbecher an Avantor.
Lieferumfang: Inklusive 1×MT 40 (40-ml-Einweg-Mahlbecher) und 1×MMT 40 (40-ml-Mehrweg-Mahlbecher). Einweg-Mahlbecher müssen separat bestellt werden, unter Zubehör finden Sie weitere Informationen dazu.